Läs mer
2-Bromobensylzinkbromid, 0,5M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465395
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465395 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15465395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58678.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 307496-27-1 | C7H6Br2Zn | 315.313 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-27-1
Densitet 1.015
Molekylformel C7H6Br2Zn
MDL-nummer MFCD01311433
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-bromobenzylzinc bromide, 2-bromobenzylzinc bromide solution, o-bromobenzylzinc bromide, bromo 2-bromophenyl methyl zinc, 2-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-bromobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-nyckel DGWAMZSHJOIPLU-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=CC=CC=C1Br.[Zn+]Br
IUPAC-namn 1-brom-2-metanidylbensen; bromzink(1+)
Molekylvikt (g/mol) 315.313
PubChem CID 5073751
Formel vikt 315.31
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.