Läs mer
2-Bromobifenyl, 98 %
Produktkod. 11454887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454887 1 g 1g
11464887 5 g 5g
11474887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21840.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233,11 g/mol
Det används som en mellanprodukt för organisk syntes och läkemedel. Det kan också reagera med norborn-2-en för att få 5-fenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-metanobifenylen, i syntes av ett nytt trispirocykliskt kolväte. Den används som referensförening för att undersöka extraktionseffektiviteten hos mikroextraktionsfibrer i fast fas, baserade på metakrylsyra-trimetylolpropantrimetakrylatsampolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för organisk syntes och läkemedel. Det kan också reagera med norborn-2-en för att få 5-fenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-metanobifenylen, i syntes av ett nytt trispirocykliskt kolväte. Den används som referensförening för att undersöka extraktionseffektiviteten hos mikroextraktionsfibrer i fast fas, baserade på metakrylsyra-trimetylolpropantrimetakrylatsampolymerer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-07-5
Molekylformel C12H9Br
Molekylvikt (g/mol) 233.11
MDL-nummer MFCD00000065
InChI-nyckel KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
IUPAC-namn 1-brom-2-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobiphenyl
Smältpunkt 0°C to 2°C
Densitet 1.376
Kokpunkt 298°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.629
Kvantitet 1 g
Beilstein 1863156
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 233.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.