Läs mer
2-Bromobifenyl, 98 %
Produktkod. 13408538 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13408538 25 g Glasflaska 25g
10588463 1 g Glasflaska 1g
10600935 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13408538 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383450250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-07-5
Molekylformel C12H9Br
Molekylvikt (g/mol) 233.11
MDL-nummer MFCD00000065
InChI-nyckel KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
IUPAC-namn 1-brom-2-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobiphenyl
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1,5 °C till 2,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.3520g/mL, 1.352
Kokpunkt 297,0 °C till 298,0 °C
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H4Br
Brytningsindex 1,6280 till 1,6300
Kvantitet 25 g
Formel vikt 233.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.