Läs mer
2-Bromornan, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15567529 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15567529 25 g 25g
15557529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15567529 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460740250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4443-48-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4443-48-5
Molekylformel C10H17Br
Molekylvikt (g/mol) 217.15
InChI-nyckel OTOQMOVZIUGCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bornyl bromide, 2-bromobornane, bornyl bromide, pract., 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, bornylbromid, bornylbromide, bornane, 2-bromo, 3-bromo-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane #
PubChem CID 138249
IUPAC-namn 3-brom-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan
LEDER CC1(C2CCC1(C(C2)Br)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobornane
Kokpunkt 94.0°C to 96.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 25 g
Formel vikt 217.15
Procent renhet ≥78.0% (GC)
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.