Läs mer
2-bromobutan, 98 %
Produktkod. 11467357
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467357 250 g 250g
11457357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15069.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137,02 g/mol
2-Bromobutan används i syntesen av icke-nukleosider. Det används både som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium. Vidare reagerar den med cyanvätesyra för att framställa natriumsalt för att få (+-)-sek-butylcyanid. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromobutan används vid syntes av icke-nukleosider. Det används både som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium. Vidare reagerar den med cyanvätesyra för att framställa natriumsalt för att få (+-)-sek-butylcyanid. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, magnesium, natrium, natriumoxider och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-76-2
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000156
InChI-nyckel UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC-namn 2-bromobutan
LEDER CCC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutane
Smältpunkt °C till 112 °C
Densitet 1.260
Kokpunkt 91 °C till 92 °C
Flampunkt 13 °C (55 °F)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3CHBrCH2CH3
Brytningsindex 1.4369
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2339
Beilstein 505949
Merck Index 14,1554
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 137.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.