Läs mer
2-bromobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022344
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467357 250 g 250g
11457357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15069.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
2-Bromobutan används i syntesen av icke-nukleosider. Det används både som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium. Vidare reagerar den med cyanvätesyra för att framställa natriumsalt för att få (+-)-sek-butylcyanid. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromobutan används vid syntes av icke-nukleosider. Det används både som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium. Vidare reagerar den med cyanvätesyra för att framställa natriumsalt för att få (+-)-sek-butylcyanid. Det är ett viktigt råmaterial som används för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med magnesium.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, magnesium, natrium, natriumoxider och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-76-2
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000156
InChI-nyckel UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC-namn 2-bromobutan
LEDER CCC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutane
Smältpunkt °C to 112°C
Densitet 1.260
Kokpunkt 91°C to 92°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3CHBrCH2CH3
Brytningsindex 1.4369
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2339
Beilstein 505949
Merck Index 14,1554
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 137.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.