Läs mer
2-bromobutan, 99+%
Produktkod. 10539990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10539990 100 mL Glasflaska 100ml
10325930 500 mL Glasflaska 500ml
10175593 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10539990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106781000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-76-2
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000156
InChI-nyckel UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC-namn 2-bromobutan
LEDER CCC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutane
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -112 °C
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 91 °C
Flampunkt 21 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(Br)CH3
Brytningsindex 1,4359 till 1,4379
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1556
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 137.02
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.