missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromobutan-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobutane-d9 |
| CAS | 202392-72-1 |
| Molekylformel | C4D9Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (±)-2-Bromobutane-d9, (±)-sec-Butyl bromide-d9, 2-Bromobutane-d9, 2-Butyl bromide-d9, Methylethylbromomethane-d9, NSC 8417-d9, sec-Butyl bromide-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D |
| LEDER | BrC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.07 |
| Formel vikt | 145.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?