Läs mer
2-bromobutan, TRC
Produktkod. 30335463
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30335463 100 g
1 options
Produktkod. 30335463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB681835100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutane
CAS 78-76-2
Molekylformel C4 H9 Br
Kvantitet 100 g
Synonym Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide
InChI formel InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
LEDER CCC(C)Br
IUPAC-namn 2-bromobutan
Molekylvikt (g/mol) 137.02
Formel vikt 135.9888