Läs mer
2-bromobutan, TRC
Produktkod. 30341955
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341955 10 g
1 options
Produktkod. 30341955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68183510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutane
CAS 78-76-2
Molekylformel C4 H9 Br
Kvantitet 10 g
Synonym Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide
InChI formel InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
LEDER CCC(C)Br
IUPAC-namn 2-bromobutan
Molekylvikt (g/mol) 137.02
Formel vikt 135.9888
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.