Läs mer
(±)-2-Bromobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobutanoic Acid-D6 |
| CAS | 1219799-08-2 |
| Molekylformel | C4 D6 H Br O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | (±)-2-Bromobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, 2-Bromobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, 2-Bromobutanoic acid-d6, 2-Bromobutanoic acid-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2,3,3,4,4,4-hexadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.0382 |
| Formel vikt | 172.0006 g/mol |
| Visa mer |