Läs mer
2-Bromobutyric acid, 98%
Produktkod. 11430357
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430357 250 g 250g
11420357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21743.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-58-0 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-58-0
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
InChI-nyckel YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
PubChem CID 6655
IUPAC-namn 2-brombutansyra
LEDER CCC(Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutyric acid
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.567
Kokpunkt 99°C to 103°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1720950
Merck Index 14,1413
Formel vikt 167.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.