Läs mer
2-bromsmörsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10580702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10580702 5 mL Glasflaska 5ml
10513341 250 mL Glasflaska 250ml
10741821 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10580702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-58-0 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-58-0
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
InChI-nyckel YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
PubChem CID 6655
IUPAC-namn 2-brombutansyra
LEDER CCC(Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobutyric acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -4°C
Färg Gult
Densitet 1.5600g/mL, 1.56
Kokpunkt 214°C to 217°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(Br)CO2H
Brytningsindex 1.4712 to 1.4732
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02, 281
Merck Index 15, 1420
Löslighetsinformation Solubility in water: 66g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 167
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobutyric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.