Läs mer
2-Bromochlorobenzene-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4 |
| CAS | 1219795-51-3 |
| Molekylformel | C6 D4 Br Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromochlorobenzene-d4, Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-chloro- (ACI), 5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Br)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.48 |
| Formel vikt | 193.9436 g/mol |
| Visa mer |