missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromocinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 7499-56-1 |
| Molekylformel | C9 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | o-Bromo-trans-cinnamic acid, 3-(2-Bromophenyl)acrylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.05 |
| Formel vikt | 225.9629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?