Läs mer
2-Bromodibenzo[b,d]tiofen, TRC
Produktkod. 30347868
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30347868 25 g
1 options
Produktkod. 30347868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68335825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 22439-61-8
Molekylformel C12H7BrS
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586
InChI formel InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
LEDER Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1
IUPAC-namn 2-bromodibenzotiofenen
Molekylvikt (g/mol) 263.15
Formel vikt 261.9452