Läs mer
2-Bromodibenzofuran, TRC
Produktkod. 30338890
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30338890 2.5 g
1 options
Produktkod. 30338890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6832952.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromodibenzofuran
CAS 86-76-0
Molekylformel C12 H7 Br O
Kvantitet 2.5 g
Synonym Dibenzofuran, 2-bromo-, 2-Bromodibenzofuran, 2-Bromodibenzo[b,d]furan, NSC 1735, 2-Monobromodibenzofuran, 2-MonoBDF, 2-MBDF
InChI formel InChI=1S/C12H7BrO/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
LEDER Brc1ccc2oc3ccccc3c2c1
IUPAC-namn 2-bromodibenzofuran
Molekylvikt (g/mol) 247.09
Formel vikt 245.968