Läs mer
2-Bromodibensotiofen, 98 %
Produktkod. 15471929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471929 5 g 5g
15461929 1 g 1g
15481929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64645.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 22439-61-8 | C12H7BrS | 263,152 g/mol
Används som mellanprodukt för organiska lysdioder (OLED) material och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som mellanprodukt för organiska ljusemitterande dioder (OLED) material och läkemedel
.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22439-61-8
Molekylformel C12H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 263.152
MDL-nummer MFCD00089285
InChI-nyckel IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo
PubChem CID 299508
IUPAC-namn 2-bromodibensotiofen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromodibenzothiophene
Smältpunkt 123°C to 129°C (literature)
Kvantitet 5 g
Beilstein 142203
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 263.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.