Läs mer
2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 4263-52-9 |
| Molekylformel | C2H4BrNaO3S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Sodium 2-Bromoethanesulfonate, Sodium Bromoethylsulfonate, 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr |
| IUPAC-namn | sodium;2-bromoethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.01 |
| Formel vikt | 209.8962 |