Läs mer
2-bromatanol, 97 %
Produktkod. 10274320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10274320 5 mL Glasflaska 5ml
10234370 100 mL Glasflaska 100ml
10616292 250 mL Glasflaska 250ml
10723344 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10274320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 SEK
    689.93 SEK / 5ml
    Save 25.07 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-51-2
Molekylformel C2H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 124.96
MDL-nummer MFCD00002827
InChI-nyckel LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC-namn 2-brometanol
LEDER C(CBr)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethanol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -80.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.7600g/mL, 1.76
Kokpunkt 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4900 to 1.4940
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Merck Index 15, 3846
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Formel vikt 124.96
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.