Läs mer
2-Bromoethanol, 97%
Produktkod. p-7080656
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
Produktkod. 11329669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10275.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
2-Brometanol används för selektiv reduktion av nitroarener. Det används som lösningsmedel och organiskt syntetiskt råmaterial. Den finner tillämpning i syntesen av 2-piperidin-1-yl-etanol genom att reagera med piperidin. Det används för selektiv reduktion av nitroarener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Brometanol används för selektiv reduktion av nitroarener. Det används som lösningsmedel och organiskt syntetiskt råmaterial. Den finner tillämpning i syntesen av 2-piperidin-1-yl-etanol genom att reagera med piperidin. Det används för selektiv reduktion av nitroarener.
Löslighet Blandbar med
vatten, organiskt lösningsmedel och petroleumeter.
Noter
Ljuskänslig. Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-51-2
Molekylformel C2H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 124.965
MDL-nummer MFCD00002827
InChI-nyckel LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC-namn 2-brometanol
LEDER C(CBr)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethanol
Smältpunkt -80°C
Densitet 1.762
Kokpunkt 149°C to 150°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel BrCH2CH2OH
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 878140
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,3792
Löslighetsinformation Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Formel vikt 124.97
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.