Läs mer
2-Bromoethanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethanol-d4 |
| CAS | 81764-55-8 |
| Molekylformel | C2 2H4 H Br O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-bromo- (9CI), 2-Bromoethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Bromoethanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.99 |
| Formel vikt | 127.9775 |