Läs mer
2-Bromoethanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15890791
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890791 250 mL 250ml
15880791 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890791 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201750250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-51-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 124.97
Specifikationer
Smältpunkt -80°C
Densitet 1.76 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 56°C to 57°C/27 hPa
MDL-nummer MFCD00002827
Kvantitet 250 mL
Synonym 2-Bromoethanol, Ethylene bromohydrin, 2-Bromoethanol