Läs mer
2-bromatanol, TRC
Produktkod. 30343777
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30343777 10 g
1 options
Produktkod. 30343777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68473510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethanol
CAS 540-51-2
Molekylformel C2 H5 Br O
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol
InChI formel InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
LEDER OCCBr
IUPAC-namn 2-brometanol
Molekylvikt (g/mol) 124.96
Formel vikt 123.9524