Läs mer
2-bromatanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethanol |
| CAS | 540-51-2 |
| Molekylformel | C2 H5 Br O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2 |
| LEDER | OCCBr |
| IUPAC-namn | 2-brometanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.96 |
| Formel vikt | 123.9524 |