Läs mer
(2-Brometoxi)-tert-butyldimetylsilan, 98+%, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10122874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122874 1 g Glasflaska 1g
10784375 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122874 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399830010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86864-60-0
Molekylformel C8H19BrOSi
Molekylvikt (g/mol) 239.22
MDL-nummer MFCD00209550
InChI-nyckel JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
IUPAC-namn 2-brometoxi-tert-butyl-dimetylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Densitet 1.1150g/mL, 1.115
Kokpunkt 70°C to 75°C (2.5 mmHg)
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)CSi(CH3)2O(CH2)2Br
Kvantitet 1 g
Stabilisator 5 % max. Na2CO3
Formel vikt 239.22
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Solid or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.