Läs mer
(2-bromotoxi)-tert-butyldimetylsilan, TRC
Produktkod. 30342264
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342264 1 g
1 options
Produktkod. 30342264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6866251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilane
CAS 86864-60-0
Molekylformel C8 H19 Br O Si
Kvantitet 1 g
Synonym (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, (2-Bromoethoxy)dimethyl(1,1-dimethylethyl)silane, (2-Bromoethoxy)dimethyl-tert-butylsilane, (tert-Butyl)(2-bromoethoxy)dimethylsilane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)ethane, 1-Bromo-2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl-tert-butyldimethylsilyl Ether, 2-Bromoethyloxy(tert-butyl)dimethylsilane, [(2-Bromoethyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C8H19BrOSi/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6-7H2,1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
IUPAC-namn 2-bromoetoxi-tert-butyldimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 239.225
Formel vikt 238.039