Läs mer
2’-Bromoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Bromoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 16977-78-9 |
| Molekylformel | C16 H23 Br O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23BrO10/c1-8(18)23-7-12-13(24-9(2)19)14(25-10(3)20)15(26-11(4)21)16(27-12)22-6-5-17/h12-16H,5-7H2,1-4H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCCBr)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2-bromoethoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.25 |
| Formel vikt | 454.0475 |