Läs mer
2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether |
| CAS | 13288-06-7 |
| Molekylformel | C8 H8 Br N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c9-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)10(11)12/h1-4H,5-6H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OCCBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-bromoethoxy)-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.06 |
| Formel vikt | 244.9688 |