Läs mer
2-Bromoethyl acetate, 97%
Produktkod. 10646270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646270 5 g Glass bottle 5g
10048139 25 g Glass bottle 25g
10493340 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 927-68-4 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927-68-4
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00000235
InChI-nyckel RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
PubChem CID 13564
IUPAC-namn 2-bromoethyl acetate
LEDER CC(=O)OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl acetate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -13.8°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.5100g/mL, 1.51
Kokpunkt 160.0°C to 162.0°C
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CO2CH2CH2Br
Brytningsindex 1.4547
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.