Läs mer
2-bromoetylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethyl Acetate |
| CAS | 927-68-4 |
| Molekylformel | C4H7BrO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCBr |
| IUPAC-namn | 2-bromoetylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.9629 |