Läs mer
2-bromoetylacetat, TRC
Produktkod. 30329194
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30329194 50 g
1 options
Produktkod. 30329194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB75011050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl Acetate
CAS 927-68-4
Molekylformel C4H7BrO2
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
LEDER CC(=O)OCCBr
IUPAC-namn 2-bromoetylacetat
Molekylvikt (g/mol) 167
Formel vikt 165.9629