Läs mer
2-Bromoetylakrylat, 94 %, stab. med 900–1500 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11353196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353196 5 g 5g
11343196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12502.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179,013 g/mol
2-Brometylakrylat används i härdbara och reaktiva polymerer på grund av närvaron av reaktivt brom. Det används också vid syntes av andra monomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Brometylakrylat används i härdbara och reaktiva polymerer på grund av närvaron av reaktivt brom. Det används också vid syntes av andra monomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Ljus- och värmekänslig Inkompatibel med starka oxidationsmedel, polymeriseringsmedel och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4823-47-6
Molekylformel C5H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 179.013
MDL-nummer MFCD00013541
InChI-nyckel CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20963
IUPAC-namn 2-brometylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 0,1 % 4-metoxyfenol
Kokpunkt 52 °C till 53 °C (5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1749713
Synonym 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 179.01
Procent renhet 94%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethyl acrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethyl acrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.