Läs mer
(2-Brometyl)bensen, 98 %
Product Code. 10569810 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10569810 500 mL Glasflaska 500ml
10000660 100 mL Glasflaska 100ml
10319093 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10569810 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106945000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-63-9
MDL-nummer MFCD00000240
InChI-nyckel WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC-namn 2-brometylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifications
Kemiskt namn eller material (2-Bromoethyl)benzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -56 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3500g/mL, 1.35
Kokpunkt 220 °C till 221 °C
Flampunkt 89 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H9Br
Linjär formel C6H5(CH2)2Br
Brytningsindex 1,5553 till 1,5573
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05,356
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter och bensen
Molekylvikt (g/mol) 185.06
Formel vikt 185.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.