Läs mer
(2-Brometyl)bensen, 98 %
Produktkod. 11404194
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404194 100 g 100g
11414194 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12528.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185,064 g/mol
(2-Brometyl)bensen används vid framställning av fenelzin genom att reagera med hydrazin. Det används också som utgångsmaterial för att framställa olika beta-fenetylderivat, aktiva farmaceutiska ingredienser och dofter. Den finner användning som ett flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2-Brometyl)bensen används vid framställning av fenelzin genom att reagera med hydrazin. Det används också som utgångsmaterial för att framställa olika beta-fenetylderivat, aktiva farmaceutiska ingredienser och dofter. Den finner användning som ett flamskyddsmedel.
Löslighet
Blandbar med eter och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-63-9
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000240
InChI-nyckel WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC-namn 2-brometylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Bromoethyl)benzene
Smältpunkt -56°C
Densitet 1.355
Kokpunkt 220°C to 221°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Linjär formel C6H5(CH2)2Br
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 100 g
Beilstein 507487
Löslighetsinformation Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Formel vikt 185.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.