Läs mer
(2-Brometyl)bensen, 98 %
Produktkod. 11414194
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414194 500 g 500g
11404194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12528.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185,064 g/mol
(2-Brometyl)bensen används vid framställning av fenelzin genom att reagera med hydrazin. Det används också som utgångsmaterial för att framställa olika beta-fenetylderivat, aktiva farmaceutiska ingredienser och dofter. Den finner användning som ett flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2-Brometyl)bensen används vid framställning av fenelzin genom att reagera med hydrazin. Det används också som utgångsmaterial för att framställa olika beta-fenetylderivat, aktiva farmaceutiska ingredienser och dofter. Den finner användning som ett flamskyddsmedel.
Löslighet
Blandbar med eter och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-63-9
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000240
InChI-nyckel WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC-namn 2-brometylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Bromoethyl)benzene
Smältpunkt -56 °C
Densitet 1.355
Kokpunkt 220 °C till 221 °C
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Linjär formel C6H5(CH2)2Br
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 500 g
Beilstein 507487
Löslighetsinformation Blandig med eter och bensen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 185.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (2-Bromoethyl)benzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Bromoethyl)benzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.