Läs mer
(2-Bromoethyl)benzene-d5, CDN
Produktkod. 30321507
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321507 0.5 g
30314711 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321507 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND43170.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Bromoethyl)benzene-d5
CAS 35845-64-8
Molekylformel C8 D5 H4 Br
Kvantitet 0.5 g
Synonym Benzene-d5, (2-bromoethyl)- (9 CI), 1-(2-Bromoethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, 2-(Pentadeuterophenyl)ethyl bromide, (2-Bromoethyl)benzene-2,3,4,5,6-d5, (2-Bromoethyl)benzene-D5, Phenethylbromide-d5 (phenyl-d5)
InChI formel InChI=1 S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCBr)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-(2-bromoethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 190.092
Formel vikt 189.02 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity