Läs mer
2-bromoetylbensoat (~90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethyl Benzoate |
| CAS | 939-54-8 |
| Molekylformel | C9H9O2Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | beta-Bromoethyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | BrCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromoetylbensoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.07 |
| Formel vikt | 227.9786 |