Läs mer
2-bromoetylbensoat (~90 %), TRC
Produktkod. 30331567
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30331567 2.5 g
1 options
Produktkod. 30331567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8100502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Molekylformel C9H9O2Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym beta-Bromoethyl Benzoate
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
LEDER BrCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-bromoetylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 229.07
Formel vikt 227.9786