Learn More
2-Bromoethyl Benzoate (~90%), TRC
Product Code. 30333001
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
30333001 500 mg 500mg
1 options
Product Code. 30333001 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB810050500MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Molecular Formula C9H9O2Br
Quantity 500 mg
Synonym beta-Bromoethyl Benzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-bromoethyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Formula Weight 227.9786
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.