Läs mer
2-Bromoethyl ethyl ether, 90%
Produktkod. 10304502 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304502 25 g Glasflaska 25g
10314502 100 g Glasflaska 100g
10568843 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10304502 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 367400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-55-2 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-55-2
Molekylformel C4H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 153.02
MDL-nummer MFCD00000237
InChI-nyckel MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
PubChem CID 61141
IUPAC-namn 1-brom-2-etoxietan
LEDER CCOCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl ethyl ether
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.3570g/mL, 1.357
Kokpunkt 125°C to 127°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH2OC2H5
Brytningsindex 1.4435 to 1.4515
Kvantitet 25 g
Beilstein 01,338
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Formel vikt 153.02
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethyl ethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.