Läs mer
2-Bromoethyl ethyl ether, 90%
Produktkod. 10314502 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10314502
Brand: Thermo Scientific 367401000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 592-55-2 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-55-2
Molekylformel C4H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 153.02
MDL-nummer MFCD00000237
InChI-nyckel MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
PubChem CID 61141
IUPAC-namn 1-brom-2-etoxietan
LEDER CCOCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl ethyl ether
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.3570g/mL, 1.357
Kokpunkt 125°C to 127°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH2OC2H5
Brytningsindex 1.4435 to 1.4515
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,338
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Formel vikt 153.02
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethyl ethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.