Läs mer
2-Bromoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 26139-15-1 |
| Molekylformel | C3 H7 Br O2 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO2S2/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-methylsulfonylsulfanylethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.12 |
| Formel vikt | 217.9071 |