Läs mer
2-Bromoethyl methyl ether, 96%, stab. with sodium carbonate
Produktkod. 11319669
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319669 5 g 5g
11478306 25 g 25g
11488306 100 g 100g
11498306 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11319669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15370.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6482-24-2 | C3H7BrO | 138.992 g/mol
2-Brometylmetyleter har använts som startreagens vid syntesen av 1-brom-4-(2-metoxietoxi)bensen1 och 1-brom-4-[(2-metoxietoxi)metyl]bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Brometylmetyleter har använts som startreagens vid syntesen av 1-brom-4-(2-metoxietoxi)bensen1 och 1-brom-4-[(2-metoxietoxi)metyl]bensen.
Löslighet
Lösligt i vatten.14,4 g/L vid 25 °C
Anmärkningar
Skyddas mot värme. Inkompatibel med värme, starka baser och oxidationsmedel. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6482-24-2
Molekylformel C3H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 138.992
MDL-nummer MFCD00000236
InChI-nyckel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxietan
LEDER COCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl methyl ether
Namnnotering stabilized with sodium carbonate
Densitet 1.478
Kokpunkt 109°C to 110°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Soluble in water.14,4g/L at 25°C
Formel vikt 139
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.