Läs mer
2-bromoetylmetyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Molekylformel | C3H7BrO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | COCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-metoxietan |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.99 |
| Formel vikt | 137.968 |