Läs mer
2-bromoetylmetyleter, TRC
Produktkod. 30330793
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330793 1 g
1 options
Produktkod. 30330793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6851401G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethyl Methyl Ether
CAS 6482-24-2
Molekylformel C3H7BrO
Kvantitet 1 g
Synonym (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
LEDER COCCBr
IUPAC-namn 1-bromo-2-metoxietan
Molekylvikt (g/mol) 138.99
Formel vikt 137.968
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.