Läs mer
(2-Bromoethyl)trimethylammonium Bromide 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10773393 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Unit Size:
5g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10773393 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Product Code. 10773393 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 152350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2758-06-7
Molekylformel C5H13Br2N
Molekylvikt (g/mol) 246.97
MDL-nummer MFCD00011865
InChI-nyckel OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Specifications
Kemiskt namn eller material (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 240°C to 244°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel BrCH2CH2N(CH3)3Br
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l
LEDER C[N+](C)(C)CCBr.[Br-]
IUPAC-namn 2-bromoethyl(trimethyl)azanium;bromide
PubChem CID 17689
Formel vikt 246.97
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.