Läs mer
(2-bromoetyl) trimetylammoniumbromid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide |
| CAS | 2758-06-7 |
| Molekylformel | C5 H13 Br N . Br |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Bromocholine Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCBr |
| IUPAC-namn | 2-bromoetyl(trimetyl)azanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.97 |
| Formel vikt | 244.9415 |