missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Bromoethyl)trimethylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Bromoethyl)trimethylsilane |
| CAS | 18156-67-7 |
| Molekylformel | C5H13BrSi |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Trimethylsilyl)methyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | BrCC[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-bromoethyl(trimethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 179.997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?