missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2-Brometyl) triphenylfosfoniumbromid, 98 %

Produktkod. p-7027806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436606 5 g 5g
11446606 25 g 25g
11456606 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11436606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24833.06
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7301-93-1 | C20H19Br2P | 450,15 g/mol

(2-Brometyl)trifenylfosfoniumbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Ansökningar
(2-Brometyl)trifenylfosfoniumbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7301-93-1
Molekylformel C20H19Br2P
Molekylvikt (g/mol) 450.15
MDL-nummer MFCD04039352
InChI-nyckel ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-bromoethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-, bromide, 2-bromoethyl triphenylphosohonium bromide, 2-bromoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-,bromide
PubChem CID 22210408
IUPAC-namn 2-brometyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 186°C to 189°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 450.15
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.